Läs mer
(S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-(Acetylthio)-propanoic Acid |
| CAS | 167466-66-2 |
| Molekylformel | C5H8O3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c1-3(5(7)8)9-4(2)6/h3H,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](SC(=O)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetylsulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vikt | 148.0194 |