Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol, 97%
Produktkod. 11378696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378696 1 g 1g
11388696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19404.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137.18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-fenyletanol används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av enantiopren (R)-oktopamin, (R)-tembamid och (R)-aegelin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2-Amino-1-fenyletanol används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av enantiopren (R)-oktopamin, (R)-tembamid och (R)-aegelin.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56613-81-1
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00239405
InChI-nyckel ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
PubChem CID 643217
IUPAC-namn (IS)-2-amino-l-fenyletanol
LEDER NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Smältpunkt 57°C to 63°C
Kokpunkt 160°C (17 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 2412760
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Optisk rotation +42° (c=2 in Ethanol)
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.