Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-1-fenyletanol, 97 %
Produktkod. 11388696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388696 5 g 5g
11378696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19404.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 56613-81-1 | C8H11NO | 137,18 g/mol
(S)-(+)-2-Amino-1-fenyletanol används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av enantiopren (R)-oktopamin, (R)-tembamid och (R)-aegelin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-2-Amino-1-fenyletanol används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det är involverat i framställningen av enantiopren (R)-oktopamin, (R)-tembamid och (R)-aegelin.
Löslighet Löslig i
metanol.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56613-81-1
Molekylformel C8H11NO
Molekylvikt (g/mol) 137.18
MDL-nummer MFCD00239405
InChI-nyckel ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-2-amino-1-phenylethanol, s---2-phenylglycinol, 1s-2-amino-1-phenylethanol, s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, 1s-2-amino-1-phenylethan-1-ol, s-+-2-amino-1-phenylethanol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem13836, 2-amino-1 s-phenylethanol
PubChem CID 643217
IUPAC-namn (IS)-2-amino-l-fenyletanol
LEDER NC[C@@H](O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Smältpunkt 57 °C till 63 °C
Kokpunkt 160 °C (17 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 2412760
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Optisk rotation +42° (c=2 i etanol)
Formel vikt 137.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.