missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-(+)-2-Amino-1-propanol-3,3,3-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-Aminopropan-1-ol-3,3,3-D3 |
| CAS | 352438-84-7 |
| Molekylformel | C3 D3 H6 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-ol, 2-amino-, (2S)- (9CI), (2S)-2-Aminopropan-1-ol-3,3,3-D3, L-Alaninol-d3, (2S)-2-Amino-1-propan-3,3,3-d3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@H](N)CO |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3,3,3-trideuteriopropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 78.1282 |
| Formel vikt | 78.0872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?