Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol, 98%
Produktkod. 11401407
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401407 1 g 1g
11411407 5 g 5g
11421407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24916.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2749-11-3 | C3H10NO | 76.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2749-11-3
MDL-nummer MFCD00064412
ChEBI CHEBI:78502
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 83°C (181°F)
Molekylformel C3H10NO
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1718865
Synonym l-alaninol, s-+-2-amino-1-propanol, s-2-aminopropan-1-ol, 2s-2-aminopropan-1-ol, h-alaninol, alaninol, s-2-amino-1-propanol, +-2-aminopropan-1-ol, 2-aminopropanol, +, unii-v403gh89l1
InChI-nyckel BKMMTJMQCTUHRP-VKHMYHEASA-O
Optisk rotation +22° (c=2 in Ethanol)
LEDER CC(CO)N
IUPAC-namn (2S)-2-aminopropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 76.12
PubChem CID 80307
Formel vikt 75.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.