Läs mer
(S)-(-)-2-Amino-2-metyl-4-pentenoinsyra, 98%, ee 99+%
Produktkod. 15401776
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15401776 250 mg 250mg
15491766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15401776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54922.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 96886-55-4 | C6H11NO2 | 129,159 g/mol
Det används i organisk syntes och som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används i organisk syntes och som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Mycket löslig i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96886-55-4
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.159
MDL-nummer MFCD00145248
InChI-nyckel QMBTZYHBJFPEJB-LURJTMIESA-N
Synonym s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, s-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, l-alpha-allylalanine, 2s-2-amino-2-methylpent-4-enoic acid, alpha-allyl-l-ala, r-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid, alpha-methyl-l-allylglycine, s---alpha-allylalanine, 4-pentenoic acid, 2-amino-2-methyl-, 2s, s---2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
PubChem CID 2724753
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-metylpent-4-ensyra
LEDER CC(CC=C)(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
Smältpunkt 285 °C
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten.
Optisk rotation −14° (c=1,3 i 1 N HCl)
Formel vikt 129.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.