Läs mer
(S)-2-amino-3-(1-metyl-1h-indol-3-yl) propansyra, TRC
Produktkod. 30321179
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30321179 500 mg
1 options
Produktkod. 30321179 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA613855500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-3-(1-methyl-1h-indol-3-yl)propanoic Acid
CAS 21339-55-9
Molekylformel C12H14N2O2
Kvantitet 500 mg
Synonym 1-Methyl-L-tryptophan, 1-Methyltryptophan, L-(-)-1-Methyltryptophan, L-1-Methyltryptophan, NSC 77678
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1
LEDER Cn1cc(C[C@H](N)C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(1-metylindol-3-yl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Formel vikt 218.1055