missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic Acid |
| CAS | 52448-15-4 |
| Molekylformel | C11H11N2O2Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(Cl)cc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.67 |
| Formel vikt | 238.0509 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?