Läs mer
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, 98+%
Produktkod. 15468937
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15468937 5 g 5g
15478937 250 mg 250mg
15458937 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15468937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52304.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 58577-88-1 | C10H15NO2 | 181.235 g/mol
(S)-(-)-2-Amino-3-bensyloxi-1-propanol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-2-Amino-3-bensyloxi-1-propanol används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och koldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58577-88-1
Molekylformel C10H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 181.235
MDL-nummer MFCD04112477
InChI-nyckel ZJUOMDNENVWMPL-JTQLQIEISA-N
Synonym s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, h-d-ser bzl-ol, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2s, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 98+%, ambotzhal1035, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propal, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol
PubChem CID 11401131
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylmetoxipropan-1-ol
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3267
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 181.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.