Läs mer
(S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15499715
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15499715 5 g 5g
15409725 250 mg 250mg
15489715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15499715 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52297.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61366-43-6
Molekylformel C10H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 217.69
MDL-nummer MFCD07368914
InChI-nyckel BJWHQBTUHVIRJJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, s---2-amino-3-benzyloxy-1-propanol??hcl, s-2-amino-3-benzyloxy-propan-1-ol hydrochloride, 2s-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 53338757
LEDER Cl.NC(CO)COCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-fenylmetoxipropan-l-ol;hydroklorid
Formel vikt 217.7
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.