Läs mer
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol |
| CAS | 58577-88-1 |
| Molekylformel | C10 H15 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (S)-2-Amino-3-(phenylmethoxy)-1-propanol, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c11-10(6-12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,12H,6-8,11H2/t10-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](CO)COCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Formel vikt | 181.1103 |