Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-metylbutansyra, 98 %, 94 % ee
Produktkod. 11945421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11945421 1 g Glasflaska 1g
10379060 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11945421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299140010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2280-27-5 | C5H11NR3 | 133,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2280-27-5
Molekylformel C5H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
InChI-nyckel LDRFQSZFVGJGGP-GSVOUGTGSA-N
Synonym s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-hydroxy-l-valine, s-+-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, beta-hydroxy-l-valine, valine, 3-hydroxy, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid, 2s-2-amino-3-hydroxy-3-methyl-butanoic acid, 3-hydroxyvaline, 3-methylthreonine, 3-hydroxy-l-val
PubChem CID 192763
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-hydroxi-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Färg Vitt
Enantiomert överskott 93% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(CH3)(OH)CH(NH2)COOH
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande −11,75 (25,00 °C c=2,6 N HCl)
Specifik rotation −11.75
Formel vikt 133.15
Procent renhet 98 %, 94 % ee
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.