Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-3-metyl-1-butanol, 96 %
Produktkod. 13438428 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438428 25 mL Glasflaska 25ml
10770881 1 mL Glasflaska 1ml
10627314 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438428 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181590250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2026-48-4
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064296
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 30,0 °C till 32,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 81,0 °C (8,0 mmHg)
Flampunkt 91 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
Brytningsindex 1,4538 till 1,4558
Kvantitet 25 mL
Fieser 16,38
Specifik rotation +16.00
Formel vikt 103.16
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.