Learn More
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid |
| CAS | 55516-54-6 |
| Molekylformel | C13H13NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00066086 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)[C@@H](N)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Procent renhet | 97% |