Läs mer
(S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31109804
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31109804 10 g
31102787 25 g
31097426 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31109804 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1466410g
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
CAS 58438-03-2
Molekylformel C13H13NO2
MDL-nummer MFCD00066087
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 215.25
Procent renhet 97%