Läs mer
(S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31341480
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31341480 100 mg
31340454 250 mg
31337842 1 g
31337646 25 mg
31340554 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31341480 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD103799100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-4-((((2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)thio)butanoic acid
CAS 979-92-0
Molekylformel C14H20N6O5S
MDL-nummer MFCD00037388
Kvantitet 100 mg
LEDER N[C@@H](CCSC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 384.41
Procent renhet 97%