missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Amino-4-[(3-aminopropyl)amino]-butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-4-[(3-aminopropyl)amino]-butanoic Acid |
| CAS | 131333-20-5 |
| Molekylformel | C7 H17 N3 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17N3O2/c8-3-1-4-10-5-2-6(9)7(11)12/h6,10H,1-5,8-9H2,(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | NCCCNCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-(3-aminopropylamino)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.229 |
| Formel vikt | 175.1321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?