missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| CAS | 15159-65-6 |
| Molekylformel | C4H8BrNO2 • (HBr) |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (2S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, (S)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide, L-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8BrNO2.BrH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | C(CBr)[C@@H](C(=O)O)N.Br |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-4-bromobutanoic acid;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.028091 |
| Formel vikt | 260.9 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?