Läs mer
(S)-2-Amino-4-metylpentanol, TRC
Produktkod. 30329897
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30329897 25 g
1 options
Produktkod. 30329897 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63436025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-4-methylpentanol
CAS 7533-40-6
Molekylformel C6 H15 N O
Kvantitet 25 g
Synonym (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, L-2-amino-4-methyl-1-pentanol, ((S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutyl)amine, (+)-Leucinol, (1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-methylbutylamine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-1-Hydroxy-4-methylpentan-2-amine, (2S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (2S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-(+)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-(+)-Leucinol, (S)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, (S)-2-Amino-4-methylpentanol, (S)-Leucinol, L-(+)-Leucinol, L-Leucinol
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m0/s1
LEDER CC(C)C[C@H](N)CO
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-metylpentan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 117.189
Formel vikt 117.115