Läs mer
(S)-(-)-2-amino-4-pentensyrahydroklorid, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid hydrochloride |
| CAS | 195316-72-4 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C5H10ClNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, l-2-allylglycine hydrochloride, s---2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 2s-2-aminopent-4-enoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, 2s, l-allylglycine hydrochloride, l-alpha-allylglycine hydrochloride, s-2-amino-4-pentenoic acid hydrochloride, 4-pentenoic acid, 2-amino-, hydrochloride, s |
| InChI-nyckel | DIDZZOWASZMNQW-WCCKRBBISA-N |
| LEDER | C=CCC(C(=O)O)N.Cl |
| IUPAC-namn | (2S)-2-aminopent-4-ensyra;hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.59 |
| Visa mer |