Läs mer
(S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-2-Amino-4-phenylbutyric acid ethyl ester hydrochloride |
| CAS | 90891-21-7 |
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 153.0°C to 154.0°C |
| Färg | Tan to White |
| Elementaranalys | 56.76 to 61.48% C, 5.52 to 5.98% N |
| Förlust vid torkning | 1% max. () |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Visa mer |