Läs mer
(S)-(+)-2-amino-4-fosfonosmörsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15426189
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426189 10 mg 10mg
15416189 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64075.MA
Request Bulk or Custom Format
En NMDA-agonist
En NMDA-agonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23052-81-5
Molekylformel C4H10NO5P
Molekylvikt (g/mol) 183.1
MDL-nummer MFCD00083244
InChI-nyckel DDOQBQRIEWHWBT-VKHMYHEASA-N
Synonym l-ap4, 2s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid, l-+-2-amino-4-phosphonobutyric acid, chembl33567, s-2-amino-4-phosphonobutyrate, l-ap-4, 3h ap4, l-2-amino-4-phosphonobutiric acid, l-1-amino-4-phosphonobutanoic acid, s-2-amino-4-phosphonobutanoic acid
PubChem CID 179394
IUPAC-namn (2S)-2-amino-4-fosfonsmörsyra
LEDER C(CP(=O)(O)O)C(C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Amino-4-phosphonobutyric acid
Färg Vitt
Kvantitet 10 mg
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble to 5 mM in water and to 100 mM in 1eq. NaOH
Optisk rotation +24° (c=1 in 6N HCl)
Formel vikt 183.1
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.