missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate, Mikromol™

Produktkod. 30462576
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462576 4 x 25 mg
30050805 100 mg
30049653 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30462576 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1403.0300254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate
CAS 439133-67-2
Analyt- eller komponentnamn (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H15 N O . C8 H8 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (S)-2-Amino-5-methoxytetralin (S)-Mandelate, (aS)-(2S)-compd. with 1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine a-Hydroxybenzeneacetic acid, compd. with (2S)-1,2,3,4-Tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenamine (aS)-a-Hydroxybenzeneacetic acid
InChI formel InChI=1S/C11H15NO.C8H8O3/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11;9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h2-4,9H,5-7,12H2,1H3;1-5,7,9H,(H,10,11)/t9-;7-/m00/s1
Lösningstyp Neat
LEDER COc1cccc2C[C@@H](N)CCc12.O[C@H](C(=O)O)c3ccccc3
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid;(2S)-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Molekylvikt (g/mol) 329.39
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 329.1627 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.