Läs mer
(S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]-propanamide |
| CAS | 58662-83-2 |
| Molekylformel | C16H14ClN3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (S)-2-Amino-N-(2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClN3O4/c1-9(18)16(22)19-14-7-6-10(20(23)24)8-12(14)15(21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-9H,18H2,1H3,(H,19,22)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-N-[2-(2-chlorobenzoyl)-4-nitrophenyl]propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.75 |
| Formel vikt | 347.0673 |