Läs mer
(S)-2-aminobutanamidhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 17944466
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17944466 25 mg
1 options
Produktkod. 17944466 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1372.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(S)-2-aminobutanamid hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
CAS 7682-20-4
Analyt- eller komponentnamn (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H10 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Levetiracetam Related Compound B, Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Imp. G (EP), Levetiracetam Related Compound B as Hydrochloride, Levetiracetam Impurity G as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
LEDER Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 138.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 138,056 g/mol