Läs mer
(S)-(+)-2-aminobutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7045266
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 11392417
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10069.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en aktiv farmaceutisk intermediär.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 513-49-5
Molekylformel C4H11N
Molekylvikt (g/mol) 73.139
MDL-nummer MFCD00064417
InChI-nyckel BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Synonym s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
PubChem CID 6713753
IUPAC-namn (2S)-butan-2-amin
LEDER CCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Aminobutane
Densitet 0.722
pH 12.5
Kokpunkt 63°C
Flampunkt −19°C (−2°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.393
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2733
Beilstein 1718760
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,1544
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Optisk rotation +7.5° (Neat)
Formel vikt 73.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-Aminobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (S)-sec-Butylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.