missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 5959-29-5 |
| Molekylformel | C4 H10 Cl N O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2S)-2-Aminobutanoic Acid Hydrochloride, L-2-Aminobutyric Acid Hydrochloride, L-α-Amino-n-butyric Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-aminobutanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.58 |
| Formel vikt | 139.04 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?