Läs mer
(S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride, 99%
Produktkod. 15481878
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481878 250 mg 250mg
15461878 1 g 1g
15471878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55576.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7682-20-4 | C4H11ClN2O | 138.595 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7682-20-4
Molekylformel C4H11ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 138.595
MDL-nummer MFCD00136565
InChI-nyckel HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Synonym s-2-aminobutanamide hydrochloride, s-2-aminobutyramide hydrochloride, h-abu-nh2 hcl, 2s-2-aminobutanamide hydrochloride, l-2-aminobutanamide hydrochloride, l-homoalanylamide hcl, s-+-2-aminobutanamide hydrochloride, butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, 2s, s-2-aminobutanamide hcl, s-2-amino butanamide hcl
PubChem CID 11961924
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanamide;hydrochloride
LEDER CCC(C(=O)N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Aminobutyramide hydrochloride
Smältpunkt 259°C to 263°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +24° (c=1 in Water)
Formel vikt 138.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.