Läs mer
(S)-2-aminobutyramidhydroklorid, TRC
Produktkod. 17933985
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933985 1 g
30133086 25 g
30137219 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17933985 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6028901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7682-20-4
Molekylformel C4 H10 N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 138.6
Synonym Butanamide, 2-amino-, hydrochloride (1:1), (2S)-, Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (2S)- (9CI), Butanamide, 2-amino-, monohydrochloride, (S)-, Butyramide, 2-amino-, monohydrochloride, L- (8CI), (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-2-Aminobutyramide hydrochloride, Levetiracetam Related Compound B, Levetiracetam Imp. G (EP)
IUPAC-namn (2S)-2-aminobutanamid; hydroklorid
LEDER Cl.CC[C@H](N)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
Kvantitet 1 g
Formel vikt 138.056