Läs mer
(S)-2-Aminobutyramide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Aminobutanamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 138.056 |
| Frakt skick | Room Temperature |