Läs mer
S-(2-aminoetyl)isotiourea dihydrobromid, 98 %
Produktkod. 11369065
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369065 5 g 5g
11379065 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14232.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-10-0 | C3H11Br2N3S | 281,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-10-0
Molekylformel C3H11Br2N3S
Molekylvikt (g/mol) 281.01
MDL-nummer MFCD00037011
InChI-nyckel XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl isothiourea dihydrobromide, antiradon, antirad, surrectan, ixecur, 2-aminoethyl carbamimidothioate dihydrobromide, usaf xr-31, 2-2-aminoethyl-2-thiopseudourea dihydrobromide, 2-aminoethylisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 2-aminoethyl ester, dihydrobromide
PubChem CID 5940
IUPAC-namn 2-aminoetylkarbamimidotioat;dihydrobromid
LEDER C(CSC(=N)N)N.Br.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-(2-Aminoethyl)isothiourea dihydrobromide
Smältpunkt 190°C to 192°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 3911163
Merck Index 14,178
Formel vikt 281.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.