Läs mer
S-(2-aminoetyl)-ITU-dihydrobromid, TRC
Produktkod. 30314057
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30314057 10 mg
1 options
Produktkod. 30314057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA62268810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-(2-Aminoethyl)-ITU dihydrobromide
CAS 56-10-0
Molekylformel C3H9N3S . 2HBr
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
LEDER Br.Br.NCCSC(=N)N
IUPAC-namn 2-aminoetylkarbamimidotiat; Dihydrobromid
Molekylvikt (g/mol) 281.02
Formel vikt 278.904