Läs mer
S-(2-Aminoethyl)-l-cysteine, hydrochloride, TRC
Produktkod. 30012404
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012404 500 mg
30008928 250 mg
30010516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012404 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608055500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4099-35-8
Molekylformel C5H13ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 200.69
Synonym S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Monohydrochloride, NSC 186915;S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Hydrochloride;S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine Monohydrochloride;S-(beta-Aminoethyl)-L-cysteine Hydrochloride, Thialysine Hydrochloride
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-(2-aminoethylsulfanyl)propanoic acid;hydrochloride
LEDER Cl.NCCSC[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material S-(2-Aminoethyl)-l-cysteine, hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 200.0386
Frakt skick Room Temperature
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.