Läs mer
S-(2-Aminoethyl)thiouronium Bromide Hydrobromide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 56-10-0 |
| Smältpunkt | 188°C to 191°C |
| Molekylformel | H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr |
| MDL-nummer | MFCD00037011 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET, S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.01 |
| Kvalitet | Research |