Läs mer
(S)-2-aminometyl-1-Boc-pyrrolidin, 97 %
Produktkod. p-7035025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15499457 1 g 1g
15409467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15499457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52727.03
CAS: 119020-01-8 | C10H20N2O2 | 200,28 g/mol
(S)-2-aminometyl-1-Boc-pyrrolidin fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en kiral och heterocyklisk byggsten i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-2-aminometyl-1-Boc-pyrrolidin fungerar som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en kiral och heterocyklisk byggsten i syntetisk kemi.
Löslighet Blandbar med N-metylpyrrolidinon
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119020-01-8
Molekylformel C10H20N2O2
Molekylvikt (g/mol) 200.28
MDL-nummer MFCD03419257
InChI-nyckel SOGXYCNKQQJEED-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-1-n-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, s-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, tert-butyl s-2-aminomethylpyrrolidine-1-carboxylate, s-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512533
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-(aminometyl)pyrrolidin-1-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Kokpunkt 98 °C till 112 °C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Löslighetsinformation Blandad med N-metylpyrrolidinon.
Formel vikt 200.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.