Läs mer
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 95%
Produktkod. 15473678
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473678 1 g 1g
15483678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57137.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22795-99-9 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt av antipsykotika levosulfirid och för framställning av läkemedel och andra finkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det används som en farmaceutisk
mellanprodukt av antipsykotika levosulfirid och för framställning av läkemedel och andra finkemikalier.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från syror, vatten/fukt, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22795-99-9
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD00191371
InChI-nyckel UNRBEYYLYRXYCG-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s---2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2s-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, s-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2s, pubchem18590
PubChem CID 643457
IUPAC-namn [(2S)-l-etylpyrrolidin-2-yl]metanamin
LEDER CCN1CCCC1CN
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densitet 0.919
Kokpunkt 50°C to 54°C
Flampunkt 57°C (135°F)
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol. Slightly soluble in water.
Optisk rotation −95° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 128.22
Procent renhet 95%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.