Läs mer
(S)-(+)-2-(aminometyl)pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10537064 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 10537064
Brand: Thermo Scientific Acros 348382500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 69500-64-7 | C5H12N2 | 100.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69500-64-7
Molekylformel C5H12N2
Molekylvikt (g/mol) 100.17
MDL-nummer MFCD00191745
InChI-nyckel AUKXFNABVHIUAC-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-pyrrolidin-2-ylmethanamine, s-+-2-aminomethyl pyrrolidine, s-2-aminomethyl pyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-pyrrolidin-2-ylmethylamine, s-2-aminomethylpyrrolidine, 2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 2s, 1-2s-pyrrolidin-2-yl methanamine, d07vdj
PubChem CID 2734054
ChEBI CHEBI:44632
IUPAC-namn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanamin
LEDER NCC1CCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.933g/mL
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 100.16
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.