Läs mer
(S)-(+)-2-Aminononan, ChiPros 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11344226
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344226 25 g 25g
11324226 1 g 1g
11334226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19311.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
CAS: 869278-88-6 | C9H21N | 143,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869278-88-6
Molekylformel C9H21N
Molekylvikt (g/mol) 143.27
MDL-nummer MFCD03844738
InChI-nyckel ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
IUPAC-namn nonan-2-amin
LEDER CCCCCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Aminononane
Densitet 0.782
Kokpunkt 73 °C (19 mmHg)
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Brytningsindex 1.4271
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation +6° (Snyggt)
Formel vikt 143.27
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.