Läs mer
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+%, ee 99+%
Produktkod. 11364216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364216 1 g 1g
11374216 5 g 5g
11384216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19309.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34566-04-6 | C8H19N | 129.247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34566-04-6
Molekylformel C8H19N
Molekylvikt (g/mol) 129.247
MDL-nummer MFCD01091021
InChI-nyckel HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
IUPAC-namn (2S)-oktan-2-amin
LEDER CCCCCCC(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-Aminooctane
Smältpunkt <-20°C
Kokpunkt 163°C to 165°C
Flampunkt 50°C (122°F)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 99 %
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2734
Beilstein 1719319
Formel vikt 129.25
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.