Läs mer
(S)-(+)-2-(anilinometyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11956761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11956761 1 g 1g
11966761 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 445800010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 64030-44-0
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
InChI-nyckel MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N
Synonym s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline
PubChem CID 6950385
IUPAC-namn N-[[(2S)-pyrrolidin-2-yl]metyl]anilin
LEDER C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Smältpunkt 19°C
Kokpunkt 126°C (0.1 kPa)
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Specifik rotation + 1.63
Formel vikt 176.26
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.