Läs mer
(S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid, 99+%
Produktkod. 10192220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192220 100 mg Glasflaska 100mg
10072041 50 mg Glass bottle 50mg
10624092 250 mg Glasflaska 250mg
10731735 1 g Glasflaska 1g
11986591 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10192220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105141000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2133-34-8 | C4H7NO2 | 101.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2133-34-8
Molekylformel C4H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 101.1
InChI-nyckel IADUEWIQBXOCDZ-VKHMYHEASA-N
Synonym l-azetidine-2-carboxylic acid, s-azetidine-2-carboxylic acid, s---2-azetidinecarboxylic acid, 2s-azetidine-2-carboxylic acid, azetidyl-2-carboxylic acid, l-azetidine 2-carboxylic acid, s-2-azetidinecarboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, s, s---azetidine-2-carboxylic acid, 2-azetidinecarboxylic acid, l
PubChem CID 16486
ChEBI CHEBI:6198
IUPAC-namn (2S)-azetidin-2-karboxylsyra
LEDER C1CNC1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 206°C to 207°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Merck Index 10,911
Specifikt rotationsförhållande −125° (25°C c=1,water)
Specifik rotation -125
Löslighetsinformation Solubility in water: 5% in water
Formel vikt 101.1
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.