Läs mer
(S)-2-Azido Isovaleric Acid Cyclohexylammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Azido Isovaleric Acid Cyclohexylammonium Salt |
| CAS | 1217462-63-9 |
| Molekylformel | C5H9N3O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-2-Azido-3-methylbutanoic Acid Cyclohexylammonium Salt, (S)-2-Azido-3-methylbutyric Acid Cyclohexylammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N.C5H9N3O2/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3(2)4(5(9)10)7-8-6/h6H,1-5,7H2;3-4H,1-2H3,(H,9,10)/t;4-/m.0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@H](N=[N+]=[N-])C(=O)O.NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-azido-3-methylbutanoic acid;cyclohexanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.14 |
| Formel vikt | 242.1743 |