Läs mer
S-2-Benzothiazolyl-2-amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazolethiolacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-2-Benzothiazolyl-2-amino-alpha-(methoxyimino)-4-thiazolethiolacetate |
| CAS | 1684396-27-7 |
| Molekylformel | C13H10N4O2S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (αE)-2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleethanethioic Acid S-2-Benzothiazolyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10N4O2S3/c1-19-17-10(8-6-20-12(14)15-8)11(18)22-13-16-7-4-2-3-5-9(7)21-13/h2-6H,1H3,(H2,14,15)/b17-10- |
| LEDER | O=C(/C(C1=CSC(N)=N1)=N/OC)SC2=NC3=CC=CC=C3S2 |
| IUPAC-namn | S-(1,3-benzothiazol-2-yl) (2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoethanethioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.44 |
| Formel vikt | 349.9966 |