missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-2-Benzothiazolyl-L-cysteine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-2-Benzothiazolyl-L-cysteine |
| CAS | 399-82-6 |
| Molekylformel | C10H10N2O2S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | S-(2-Benzothiazolyl)cysteine, BTC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS2/c1-7(14)8(12)6-15-11-13-9-4-2-3-5-10(9)16-11/h2-5,8H,6,12H2,1H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@H](N)CSc1nc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | (3R)-3-amino-4-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)butan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.33 |
| Formel vikt | 252.0391 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?