Läs mer
(S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15449527
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15449527 1 g 1g
15459527 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15449527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52785.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169447-86-3
Molekylformel C16H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 276.38
MDL-nummer MFCD03787923
InChI-nyckel QKUHUJCLUFLGCI-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-boc-2-benzyl-piperazine, s-tert-butyl 2-benzylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-benzylpiperazine-1-carboxylate, s-n1-boc-2-benzylpiperazine, 2 s-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-benzyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n1-boc-2-benzylpiperazine, s-1-n-boc-2-benzylpiperazine, s-2-benzyl-1-boc-piperazine
PubChem CID 17750441
IUPAC-namn tert-butyl (2S)-2-bensylpiperazin-l-karboxylat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC[C@@H]1CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Benzyl-1-Boc-piperazine
Kvantitet 1 g
Formel vikt 276.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.