missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide |
| CAS | 902146-43-4 |
| Molekylformel | C11H16N2O2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-N,N-dimethyl-2-(phenylmethyl)-1-Aziridinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O2S/c1-12(2)16(14,15)13-9-11(13)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,8-9H2,1-2H3/t11-,13?/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)S(=O)(=O)N1C[C@@H]1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-benzyl-N,N-dimethylaziridine-1-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.32 |
| Formel vikt | 240.0932 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?