Läs mer
(S)-2-Benzylaziridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-2-Benzylaziridine |
| CAS | 73058-30-7 |
| Molekylformel | C9H11N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (S)-2-(phenylmethyl)-aziridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9-10H,6-7H2/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C([C@H]1CN1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-benzylaziridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.19 |
| Formel vikt | 133.0891 |