Läs mer
(S)-2-Bensyloxikarbonylamino-4-(Boc-amino)smörsyra-dicyklohexylammoniumsalt, 98 %
Produktkod. 15445565
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445565 1 g 1g
15465565 250 mg 250mg
15455565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62772.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 3350-13-8 | C29H47N3O6 | 533,71 g/mol
(S)-2-bensyloxikarbonylamino-4-(Boc-amino)smörsyradicyklohexylammoniumsalt används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-2-bensyloxikarbonylamino-4-(Boc-amino)smörsyradicyklohexylammoniumsalt används som en mellanprodukt för farmaceutisk och kemisk forskning.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frys (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3350-13-8
Molekylformel C29H47N3O6
Molekylvikt (g/mol) 533.71
MDL-nummer MFCD00237341
InChI-nyckel CYMIEBREXUYHGN-UHFFFAOYNA-N
Synonym dicyclohexylamine s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoate, z-dab boc-oh dcha, z-dab boc-oh?cha, z-dab boc-oh.dcha, n-a-z-n-?-boc-l-2,4-diaminobutyric aciddicyclohexylaminesalt, s-2-benzyloxycarbonylamino-4-boc-amino butyric acid dicyclohexylammonium salt, z-dab boc-oh.dcha na-z-n4-boc-2,4-diaminobutyric acid dicyclohexylamine salt, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid-n-cyclohexylcyclohexanamine 1/1, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid; dicha
PubChem CID 49853427
IUPAC-namn N-cyklohexylcyklohexanamin; (2S)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]-2-(fenylmetoxikarbonylamino)butansyra
LEDER C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-Benzyloxycarbonylamino-4-(Boc-amino)butyric acid dicyclohexylammonium salt
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 553.7
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.