Läs mer
(S)-(-)-2-(BOC-amino)-1,4-butanediol, 97%
Produktkod. 10078359 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10078359
Brand: Thermo Scientific Acros 375100010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 128427-10-1 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128427-10-1
Molekylformel C9H19NO4
Molekylvikt (g/mol) 205.25
MDL-nummer MFCD03093946
InChI-nyckel KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---2-boc-amino-1,4-butanediol, s-n-boc-2-aminobutane-1,4-diol, s-n-boc-2-amino-butane-1,4-diol, s-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-ylcarbamate, s-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, tert-butyl n-2s-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1,4-butanediol, carbamic acid, 1s-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl-, 1,1-dimethylethyl, pubchem10472, ksc496o7n
PubChem CID 2734850
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1,4-dihydroxybutan-2-yl]carbamate
LEDER CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-2-(BOC-amino)-1, 4-butanediol
Smältpunkt 65.0°C to 69.0°C
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Linjär formel HOCH2CH2CH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Specifik rotation -7° to -9° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.25
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(-)-2-(BOC-amino)-1,4-butanediol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.