Läs mer
(S)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10326794 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10326794 1 g Glass Bottle 1g
10051494 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10326794 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425980010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 79069-13-9
Molekylformel C8H17NO3
Molekylvikt (g/mol) 175.23
MDL-nummer MFCD00043121
InChI-nyckel PDAFIZPRSXHMCO-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-alaninol, n-boc-l-alaninol, boc-alaninol, s-2-boc-amino-1-propanol, n-tert-butoxycarbonyl-l-alaninol, s-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, s---2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol
PubChem CID 7023103
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamate
LEDER C[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Smältpunkt 56°C to 60°C
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Specifik rotation -9.5° to -11.5° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 175.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Lumps
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.